由来生物
algae (red)
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤10% water
EEO
≤0.10
転移温度
gel point 38-43 °C (10% gel)
ゲル強度
≥2000 g/cm2
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.20%
その他の活性
DNase, RNase, NICKase, none detected
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特異性
アプリケーション
特徴および利点
- Low EEOなので、電圧を高めることができ、迅速にDNAを移動させることができます。
- ゲル強度が高いため、低濃度ゲルの安定性が高く、DNAを迅速に移動させることができます。
- 臭化エチジウム染色時のバックグラウンド蛍光が低く抑えられています。
アナリシスノート
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2929-100G:
A2929-VAR:
A2929-BULK:
A2929-25G:
A2929-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック