Merck
T4038
Sigma-Aldrich
トリス-酢酸-EDTAバッファー
BioReagent, DNase and RNase, none detected, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
別名:
TAEバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder blend
濃度
8.5-10.5 ×
不純物
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5
溶解性
water: 64.2 g/L, clear, colorless
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TAE泳動用バッファーはDNAのアガロースゲル電気泳動で最も広く用いられているバッファーですが、非変性RNAのアガロースゲル電気泳動でも使用されています。二本鎖DNAはTAEバッファー中で、他のバッファー中よりも速く泳動される傾向にありますが、長時間の電気泳動ではその緩衝能が低下する可能性があります。電気泳動を長時間にわたって行なう場合、バッファーを循環させるか交換することにより、低下した緩衝能を回復させることができます。TAEバッファー濃縮液を希釈すると、40 mM Tris酢酸、1 mMエチレンジアミン四酢酸(EDTA、pH 8.3)を含有する1XTAEバッファーが得られます。1XTAEバッファーは、アガロースゲル中のバッファーとして、また泳動バッファーとしても使用できます。分離能を最大限に高めるため、電圧は5 V/cm未満(長さはユニットの電極間の距離)としてください。
使用濃度まで希釈して、そのままゲル電気泳動用に使用できます。
包装
パウチ入り。
調製ノート
バイオテクノロジー性能試験済みのTrizma base(製品番号T6066)および分子生物学研究用EDTA二ナトリウム塩(E5134)と混合して調製されています。溶液には酢酸(A6283)も含まれています。粉末混合物にはTrizma酢酸塩(T1258)が含まれています。
再構成
記載された量の水に溶解させると、10倍濃縮バッファ-(0.4 M Tris-acetate, 10 mM EDTA、pH 8.3)が得られます。適当な容器をご用意ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
T4038-5X1L:
T4038-VAR:
T4038-1L:
T4038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.