リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
23.5 kDa (115-329 aa)
包装
pkg of 5 μg
pkg of 50 μg
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
activity assay: suitable
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CTSK(1513)
詳細
カテプシンKは、カテプシンKの不活性な酵素前駆体であるプロカテプシンKとして発現します。カテプシンKはリソソームシステインプロテアーゼで、パパインシステインプロテアーゼファミリーに属しています。破骨細胞に発現します。このタンパク質をコードする遺伝子はヒト染色体1q21上に存在します。
生物化学的/生理学的作用
カテプシンKは、骨の吸収やリモデリングに関与しています。三重らせんコラーゲンの加水分解酵素活性を有しています。このタンパク質をコードする遺伝子の変異は濃化異骨症と関連付けられています。
物理的形状
25 mM Na2HPO4、500 mM NaCl(pH 7.0)、50%グリセロールを含む0.5 mg/mL溶液。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6561-50UG:
SRP6561-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diana J Leeming et al.
BMC cancer, 8, 180-180 (2008-07-01)
Breast and prostate cancer patients often develop lesions of locally high bone turnover, when the primary tumor metastasizes to the bone causing an abnormal high bone resorption at this site. The objective of the present study was to determine whether
Familial pycnodysostosis: identification of a novel mutation in the CTSK gene (cathepsin K).
Toral-Lopez J, et al.
Journal of Investigative Medicine, 59(2), 277-280 (2011)
Autocatalytic activation of human cathepsin K.
McQueney M S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272(21), 13955-13960 (1997)
A Mutation in CTSK Gene in an Autosomal Recessive Pycnodysostosis Family of Chinese Origin.
Huang X, et al.
Calcified Tissue International, 96(5), 373-378 (2015)
Cathepsin K as a biomarker of bone involvement in type 1 Gaucher disease.
Bobillo L J, et al.
Medicina clinica, 145(7), 281-287 (2015)