Merck
SML1774
Sigma-Aldrich
BAY-876
≥98% (HPLC), powder, GLUT1 inhibitor
別名:
N4-[1-[(4-シアノフェニル)メチル]-5-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-イル]-7-フルオロ-2,4-キノリンジカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16F4N6O2
CAS番号:
分子量:
496.42
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
BAY-876, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC=C2C(N=C(C(N)=O)C=C2C(NC3=C(C)N(CC4=CC=C(C#N)C=C4)N=C3C(F)(F)F)=O)=C1
生物化学的/生理学的作用
BAY-876は、強力かつ高い選択性を持つ細胞透過性グルコーストランスポーターGLUT1阻害剤です。In vitroにおけるIC50値は2 nMで、Hela-MaTu細胞によるグルコースの取り込みを3.2 nMのIC50値で阻害しました。GLUT2、GLUT3、GLUT4、および18のキナーゼと68のたんぱく質の一団と比較して、GLUT1に対するBAY-876の選択性は少なくとも130倍でした。完全な特性把握の詳細につきましては、Structural Genomics Consortium(SGC)のウェブサイトでBAY-876 probe summaryをご覧ください。
BAY-588は、アクティブプローブであるBAY-876のネガティブコントロールです。BAY-588はシグマから購入できます。BAY-588の詳細および購入につきましは、ここをクリックしてください
たんぱく質標的に対するその他のSGC化学プローブの詳細につきましては、sigma.com/sgcをご覧ください
特徴および利点
BAY-876は、Structural Genomics Consortium(SGC)とのパートナーシップにより入手できる化学的プローブです。さらに詳しい情報や他のSGC化学的プローブをご覧になる場合は、sigma.com/SGCをご確認ください。
本化合物は、Nitric OxideおよびCell Stressの研究に使用するための製品です。その他の主要なNitric OxideおよびCell Stress製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
おすすめ製品
BAY-588はネガティブコントロールとして使用されており、シグマから入手できます。BAY-588の詳細および購入につきましは、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1774-BULK:
SML1774-5MG:4548174009635
SML1774-VAR:
SML1774-25MG:4548174009628
文書ライブラリにアクセスする
Roman V Uzhachenko et al.
Cell reports, 35(1), 108944-108944 (2021-04-08)
Inhibitors of cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4/6i) delay progression of metastatic breast cancer. However, complete responses are uncommon and tumors eventually relapse. Here, we show that CDK4/6i can enhance efficacy of T cell-based therapies, such as adoptive T cell transfer or