Merck
E1905
Sigma-Aldrich
(+)-エトモキシル ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC), powder, CPT-1 inhibitor
別名:
R(+)-2-[6-(4-クロロフェノキシ)ヘキシル]-オキシラン-2-カルボン酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18ClO4 · Na · H2O
CAS番号:
分子量:
338.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
(+)-エトモキシル ナトリウム塩 水和物, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
H2O: freely soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].[O-]C(=O)[C@@]2(CCCCCCOc1ccc(Cl)cc1)CO2
InChI
1S/C15H19ClO4.Na.H2O/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/t15-;;/m1../s1
InChI Key
WENJLJJSJDAJDN-QCUBGVIVSA-M
詳細
(+)-エトモキシルナトリウム塩水和物はオキシランカルボン酸グループに属する化合物で、脂肪酸前駆体の代謝チャネリングを媒介します。T細胞の酸化ストレスを促進し、T細胞分化を防ぎます。この化合物は、脂肪酸酸化を阻害し、空腹感および食物摂取を促進します。エトモキシルは骨髄誘発抑制細胞媒介腫瘍を障害し、治療に使用できる可能性があります。
アプリケーション
(+)-エトモキリスナトリウム塩水和物は、乳癌細胞株およびマウス腫瘍中にあるカルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1(CPT-1)のインヒビターとして使用されています。また、ヒト一次前立腺上皮細胞脂肪およびリンパ腫中の脂肪酸酸化のインヒビターとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
不可逆的なO-カルニチンパルミトイルトランスフェラ-ゼ-1 (CPT-1) インヒビタ-であり、PPARαアクチベ-タ-です。
包装
完全密封下で遮光保存してください。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E1905-VAR:
E1905-5MG:
E1905-BULK:
E1905-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Etomoxir actions on regulatory and memory T cells are independent of Cpt1a-mediated fatty acid oxidation
Raud B, et al.
Cell Metabolism, 28(3), 504-515 (2018)
Ibrutinib Resistance Is Reduced By Fatty Acid Oxidation Inhibition In Primary CLL Lymphocytes
Galicia-Vazquez G and Aloyz R
Frontiers in Oncology, 8, 411-411 (2018)
Inhibition of fatty acid oxidation modulates immunosuppressive functions of myeloid-derived suppressor cells and enhances cancer therapies
Hossain F, et al.
Cancer immunology research, 3(11), 1236-1247 (2015)
L-carnitine ameliorates the liver inflammatory response by regulating carnitine palmitoyltransferase I-dependent PPAR gamma signaling
Jiang F, et al.
Molecular Medicine Reports, 13(2), 1320-1328 (2016)
Organoids model distinct Vitamin E effects at different stages of prostate cancer evolution
Njoroge RN, et al.
Scientific Reports, 7(1), 16285-16285 (2017)