SML3026
BAY-786
≥98% (HPLC)
別名:
(2R)-N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)sulfonyl-1′,1′-dioxo-spiro[indoline-3,4′-thiane]-5-carboxamide, (2R)-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-1,2,2,3,5,6-hexahydro-spiro[3H-indole-3,4-[4H]thiopyran]-5-carboxamide 1,1-dioxide
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 105 to 125°, c = 0.5 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC2=C(N(S(=O)(C3=CC=C(F)C=C3)=O)[C@H](C4CC4)C2(CC5)CCS5(=O)=O)C=C1)NCC6=NC=C(C(F)(F)F)C=C6Cl
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3026-BULK:
SML3026-5MG:
SML3026-25MG:
SML3026-VAR:
試験成績書(COA)