Merck
P3449
Sigma-Aldrich
フロリジン 二水和物
from apple wood, ≥99% (HPLC)
別名:
1-[2-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-4,6-ジヒドロキシフェニル]-3-(4-ヒドロキシフェニル)-1-プロパノン, フロリジン 二水和物, フロレチン 2′-β-D-グルコシド, フロレチン2′-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O10 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
472.44
Beilstein:
66621
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
apple wood
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
mp
113-114 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
InChI Key
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
フロリジン二水和物は以下の用途に使用されています。
  • 血糖値を下げる効果を試験するためのNa+-グルコース共輸送阻害剤
  • シカモア(Sycamore)細胞におけるグルコース誘導体2-(N-(7-ニトロベンズ-2-オキサ-1,3-ジアゾール-4-イル)アミノ)-2-デオキシグルコース(2-NBDG)の取込みを防止するためのヘキソース担体阻害剤
  • Dox誘導性の細胞傷害性に与える保護効果を調べるための胚性心筋細胞株H9C2における非特異的なナトリウム-グルコース共輸送体2(SGLT2)阻害剤
生物化学的/生理学的作用
フロリジンは、リンゴの葉や樹皮に存在する配糖体です。また、リンゴ果実の皮や果肉にも含まれています。フロリジンは、ジヒドロカルコンクラスの化合物に属します。ラクターゼは、小腸上皮細胞内でフロリジンをフロレチンとグルコースに異化(代謝作用で分解)します。フロリジンは抗糖尿病薬であり、フロレチンと同等に生物学的に利用可能です。
特徴および利点
実験的な糖尿誘発に用いられます。
その他情報
ジヒドロカルコングリコシドはリンゴの木に見出されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3449-5G:
P3449-BULK:
P3449-100MG:
P3449-1G:
P3449-VAR:
P3449-500MG:
P3449-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phlorizin prevents glomerular hyperfiltration but not hypertrophy in diabetic rats
Malatiali S, et al.
Experimental Diabetes Research, 2008 (2008)
Phloridzin, an Apple Polyphenol, Exerted Unfavorable Effects on Bone and Muscle in an Experimental Model of Type 2 Diabetes in Rats
Londzin P, et al.
Nutrients, 10(11), 1701-1701 (2018)
Cardioprotective potential of an SGLT2 inhibitor against doxorubicin-induced heart failure
Oh CM, et al.
Korean circulation journal, 49 (2018)
Existence of two parallel mechanisms for glucose uptake in heterotrophic plant cells
Etxeberria Ed, et al.
Journal of Experimental Botany, 56(417), 1905-1912 (2005)
Bioavailability of phloretin and phloridzin in rats.
Crespy V, et al.
The Journal of Nutrition, 131(12), 3227-3230 (2001)
資料
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.