Merck
SML0240
Sigma-Aldrich
アデフォビル
≥98% (HPLC)
別名:
GS 0393, GS-393, P-[[2-(6-アミノ-9H-プリン-9-イル)エトキシ]メチル]ホスホン酸、9-(2-ホスホニルメトキシエチル)アデニン, PMEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N5O4P
CAS番号:
分子量:
273.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(CCOCP(O)(O)=O)cnc12
InChI
1S/C8H12N5O4P/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)1-2-17-5-18(14,15)16/h3-4H,1-2,5H2,(H2,9,10,11)(H2,14,15,16)
InChI Key
SUPKOOSCJHTBAH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アデフォビルは、ブタの内在性レトロウイルス(PERV)活性に与える抗レトロウイルス効果を研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
9-(2-ホスホニルメトキシエチル)アデニン(PMEA)としても知られるアデフォビルは、非環式ヌクレオシドホスホナートです。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)-1およびHIV-2、サル免疫不全ウイルス(SIV)、サルエイズ関連ウイルス(SRV)、ネコ免疫不全ウイルス(FIV)などのいくつかのレトロウイルスのin vitro複製を妨げる可能性があります。そのため、アデフォビルは、後天性免疫不全症候群(AIDS)などさまざまなレトロウイルス感染症の治療薬として使用される場合があります。
アデフォビルは、細胞内でアデフォビル二リン酸に変換された後、B型肝炎ウイルス(HBV)DNAポリメラーゼ(逆転写酵素)を阻害する抗ウイルス薬です。
アデフォビルは抗ウイルス薬であり、アデフォビルジピボキシルの活性型です。
特徴および利点
この化合物は、ADME Toxおよび環状ヌクレオチドの研究に使用するための製品です。その他のADME Toxおよび環状ヌクレオチド製品を見つけてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
本化合物は、受容体分類およびシグナル伝達ハンドブックの、アデニル酸シクラーゼのページに記載されています。他のハンドブックページをご覧になる場合は、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0240-10MG:
SML0240-50MG:
SML0240-VAR:
SML0240-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bahar Darsazan et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 21(1), 160-170 (2018-05-24)
Adefovir is an antiviral drug that exhibits high hydrophilic properties and negligible bioavailability (less than 12%). It is only applied in the form of the ester prodrug adefovir dipivoxil (ADV). The oral bioavailability of ADV is limited (32% to 45%)
Anders Boyd et al.
Journal of hepatology, 65(4), 683-691 (2016-05-24)
In the presence of highly-potent antivirals, persistence of hepatitis B virus (HBV) is most well-characterized by covalently-closed circular DNA (cccDNA) and total intrahepatic DNA (IH-DNA). We sought to determine how antiviral therapy could affect their levels during human immunodeficiency virus
Treatment of HBeAg negative chronic hepatitis B with new drugs (adefovir and others).
Stephanos J Hadziyannis et al.
Journal of hepatology, 39 Suppl 1, S172-S176 (2004-01-08)
Caroll B Hartline et al.
Antiviral research, 159, 104-112 (2018-10-06)
The search for new compounds with a broad spectrum of antiviral activity is important and requires the evaluation of many compounds against several distinct viruses. Researchers attempting to develop new antiviral therapies for DNA virus infections currently use a variety
Dante A Suffredini et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 313(5), H946-H958 (2017-09-10)
Although edema toxin (ETx) and lethal toxin (LTx) contribute to