product name
シドフォビル 水和物, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
溶解性
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
O.NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(O)(O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H14N3O6P.H2O/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16);1H2/t6-;/m0./s1
InChI Key
KLJYJZIIJLYJNN-RGMNGODLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
C5874-50MG:
C5874-BULK:
C5874-10MG:
C5874-VAR:
試験成績書(COA)