Merck
PHR1254
Supelco
アシクロビル
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アシクログアノシン, 9-[(2-ヒドロキシエトキシ)メチル]グアニン, アシクロビル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N5O3
CAS番号:
分子量:
225.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 438
traceable to Ph. Eur. A0220000
traceable to USP 1012065
APIファミリー
acyclovir
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI Key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アシクロビルは、単純ヘルペスウイルスにより引き起こされる皮膚感染症の治療に有効な非環式グアノシン誘導体です。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アシクロビルは、さまざまなクロマトグラフィー法により血漿、血清サンプルおよび原薬/製剤中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、 ISO 17034 及び ISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の見本をご覧になるには、下のスロットにLRAC2956と入力してください。これは単に証明書サンプルであり、お客様が受け取るロットのものではない可能性があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1254-1G:
PHR1254-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Simple spectrophotometric determination of acyclovir in bulk drug and formulations
Basavaiah K and Prameela HC
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 57(6), 443-449 (2002)
Determination of acyclovir in human serum by high-performance liquid chromatography using liquid--liquid extraction and its application in pharmacokinetic studies
Bahrami Gh, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 816(1-2), 327-331 (2005)
Determination of acyclovir in human plasma by high-performance liquid chromatography
Boulieu R, et al
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 693(1), 233-236 (1997)
Adalbert Krawczyk et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6760-6765 (2013-04-10)
Despite the availability of antiviral chemotherapy, herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2) infections remain a severe global health problem. Of particular concern is the growing incidence of drug resistance in immunocompromised patients, which stresses the urgency
Daniel S Owers et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 2(2), CD005133-CD005133 (2013-03-02)
Cytomegalovirus (CMV) is a significant cause of morbidity and mortality in solid organ transplant recipients. Pre-emptive treatment of patients with CMV viraemia using antiviral agents has been suggested as an alternative to routine prophylaxis to prevent CMV disease. This is