Merck
Y0002245
システム適合性A用アシクロビル
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アシクログアノシン, 9-[(2-ヒドロキシエトキシ)メチル]グアニン, アシクロビル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11N5O3
CAS番号:
分子量:
225.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
詳細
API family: acyclovir
APIファミリー
acyclovir
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI Key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Aciclovir for system suitability A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Y00022454065265939577