certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 879
traceable to USP 1302156
APIファミリー
ganciclovir, valacyclovir, aciclovir
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guanine is one of the building blocks of both RNA and DNA that plays a significant role in protein biosynthesis as well as the storage of genetic information.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1243-500MG:
PHR1243-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック