Merck
PHR1918
Supelco
10,11-ジヒドロカルバマゼピン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
10,11-ジヒドロカルバマゼピン, 10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[b,f]アゼピン-5-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N2O
CAS番号:
分子量:
238.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000033
traceable to USP 1093012
APIファミリー
carbamazepine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
205-210 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
InChI Key
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB1417 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1918-50MG:
PHR1918-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
グアニン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1243
グアニン
安息香酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1050
安息香酸
サリチル酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1013
サリチル酸