Merck
1283302
USP
ホスホノギ酸ナトリウム 三塩基性 六水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ホスカルネット, ホスホノギ酸 三ナトリウム塩 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
CAS番号:
分子量:
300.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
foscarnet
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChI Key
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Foscarnet sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1283302-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jocelyne Piret et al.
Journal of virology, 89(8), 4636-4644 (2015-02-13)
DNA polymerases of the Herpesviridae and bacteriophage RB69 belong to the α-like DNA polymerase family. In spite of similarities in structure and function, the RB69 enzyme is relatively resistant to foscarnet, requiring the mutation V478W in helix N to promote