Merck
31741
Supelco
テトラサイクリン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
480.90
Beilstein:
3844873
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
E番号:
E701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
220-223 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
InChI Key
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸テトラサイクリン(TCH)は幅広いスペクトルを持つポリケチド抗生物質であり、ロッキー山発疹熱、チフス熱、ダニ熱、Q熱、およびBrill-Zinsser(ブリル・ジンサー病)病などの細菌感染の治療、および上気道感染およびニキビの治療において臨床的に使用されます。また、ペニシリンの代替薬としても有用です。
アプリケーション
テトラサイクリン(TCH)は、多剤抵抗性および急性膵炎など起こり得る副作用の研究に使用されています。細胞培養用途では10 mg/Lでの使用をお勧めします。また、TCHは、生体サンプル中のテトラサイクリン残留分析のためのLC/MS/MS法の標準物質としても使用されます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:テトラサイクリンは受動的に細胞膜中のタンパク質チャネルを通して拡散し、30Sリボソームに結合し、mRNA-リボソーム複合体上の受容体部位へのアミノアシルtRNAのアクセスを妨げることにより、タンパク質合成を阻害します。またテトラサイクリンは、細菌の50Sリボソームサブユニットに結合し、膜を変化させ、菌体からの細胞内成分の漏出も引き起こします。阻害効果が洗浄により回復可能であることから、テトラサイクリンは可逆的に結合する抗生物質であり、非可逆的に結合する薬剤ではないこと、これが抗菌作用の原因であることが示唆されます。
耐性の機序:細胞壁の浸透性が消失することで効果は不活性化されます。
抗菌性スペクトル:グラム陽性およびグラム陰性細菌に対し広範囲な抗菌活性があります。
注意
この製品は0°C以下で凍結し、光や湿気から保護する必要があります。これらの条件では、製品は4年間活動を維持することが示されています。ストック溶液は-20°Cで保存し、37°Cで4日間安定です。
調製ノート
製品は水に自由に溶け、メタノールとエタノールに溶けますが、エーテルと炭化水素には溶けません。水中では、生成物は加熱すると透明な黄橙色の溶液を生成し、95%エタノールでは4 mLに溶解した50 mgが加熱すると透明な黄緑色の溶液を生成します。テトラサイクリンは、水酸化アルカリ溶液によって急速に破壊され、加水分解と沈殿により、水溶液は濁ります。テトラサイクリンの効力は、pHが2未満の溶液では低下します。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31741-VAR:
31741-250MG:
31741-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A molecular imprinted membrane for molecular discrimination of tetracycline hydrochloride.
Trotta, F., et al.
Journal of Membrane Science, 254.1, 13-19 (2005)
Yasuhiro Igarashi et al.
Journal of natural products, 74(4), 670-674 (2011-03-11)
A new spirotetronate-class polyketide, maklamicin (1), was isolated from the culture extract of an endophytic actinomycete of the genus Micromonospora. The structure and relative configuration of 1 were elucidated by interpretation of NMR and other spectroscopic data, and the absolute
T Bouchery et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 19(2), 131-140 (2013-02-13)
Symbiotic associations between eukaryotes and microorganisms are frequently observed in nature, and range along the continuum between parasitism and mutualism. The genus Wolbachia contains well-known intracellular bacteria of arthropods that induce several reproductive phenotypes that benefit the transmission of the
Olivier Marion et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(3), 1006-1017 (2008-02-01)
A series of simplified thiomarinol derivatives was prepared by way of catalytic enantioselective inverse electron demand hetero [4+2] cycloaddition/allylboration tandem reaction. As a preliminary evaluation, these analogs were tested for antimicrobial activity using a standard disk diffusion assay. Whereas amide
Leslie Cuthbertson et al.
Chemistry & biology, 20(2), 232-240 (2013-02-27)
The ligands that interact with the vast majority of small-molecule binding transcription factors are unknown, a significant gap in our understanding of sensory perception by cells. TetR-family regulators (TFRs) are found in most prokaryotes and are involved in regulating virtually