SMB00370
テトラヒドロクルクミン
≥96% (HPLC)
別名:
テトラヒドロクルクミン, 1,7-bis(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3,5-ヘプタンジオン, HZIV 81-2, NSC687845, テトラヒドロジフェルロイルメタン, 1,7-Bis(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3,5-ヘプタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O6
CAS番号:
分子量:
372.41
Beilstein:
3485469
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
InChI Key
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラヒドロクルクミン(THC)は、クルクミンの無色の代謝物です。クルクミンと同様な構造をしています。THCの化学構造には、 α, β-不飽和カルボニル基がありません。Curcuma zedoaria、Zingiber mioga、及びZingiber officinaleの根から天然に得られます。
アプリケーション
テトラヒドロクルクミン(THC)は、虚血性脳卒中マウスモデルにおけるミトコンドリア機能不全を改善する治療能力を検討するために、神経保護薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
テトラヒドロクルクミンは、優れた抗癌、抗血管新生、及び化学保護活性があるため、癌治療においてよく検討されています。抗炎症特性も示します。テトラヒドロクルクミンは、酸化ストレスの緩和を介して、糖尿病及び血管機能障害に対して抗酸化効果及び保護効果を示すことが明らかになっています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
385.2 °F
引火点(℃)
196.2 °C
適用法令
Jan Code
SMB00370-VAR:
SMB00370-1G:
SMB00370-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pooja Maharjan et al.
Archives of pharmacal research, 42(10), 909-925 (2019-04-29)
Ocular drug delivery has been a well-known route for the drug administration for the treatment of ocular diseases. However, numerous anatomical and physiological barriers prevailing in the eye itself create considerable challenges for achieving the necessitated therapeutic efficacy along with
Bharat B Aggarwal et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(1), 185-205 (2014-12-31)
Curcumin (diferuloylmethane), a golden pigment from turmeric, has been linked with antioxidant, anti-inflammatory, anticancer, antiviral, antibacterial, and antidiabetic properties. Most of the these activities have been assigned to methoxy, hydroxyl, α,β-unsaturated carbonyl moiety or to diketone groups present in curcumin.
Nandan K Mondal et al.
Neurochemistry international, 122, 120-138 (2018-11-26)
The objectives of this study are to identify the mechanism of mitochondrial dysfunction during cerebral ischemic/reperfusion (I/R) injury and the therapeutic potential of tetrahydrocurcumin (THC) to mitigate mitochondrial dysfunction in experimental stroke model. In our study, 8-10 weeks old male
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SMB00370-1G | 4061826169797 |