Merck
00280590
クルクミン
primary reference standard
別名:
(E,E)-1,7-ビス(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-1,6-ヘプタジエン-3,5-ジオン, ジフェルリルメタン, ジフェルロイルメタン, ナチュラルイエロー3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
CAS番号:
分子量:
368.38
カラーインデックス番号:
75300
Beilstein:
2306965
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
蒸気密度
13 (vs air)
フォーム
powder or crystals
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
InChI Key
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Curcumin is a bioactive component of turmeric, Curcuma longa. It has a broad spectrum of activities including antioxidant, anti-inflammatory and being anti-cancerous in nature. It has been shown to be a very powerful antioxidant, and has been found to enhance the effects of common anti-cancer drugs. It can also modulate several molecular targets such as cytokines and chemokines, a multitude of enzymes, receptors, transcription factors, cell cycle proteins and cell surface adhesion molecules.
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
It has been used as reference standard in 1H NMR and LC–MS/MS analysis for the quantification of curcumin in turmeric.
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
生物化学的/生理学的作用
ターメリックの黄色の元となる天然フェノール化合物です。極めて多様な腫瘍特異経路を妨害する強力な抗腫瘍剤です。抗炎症および抗酸化剤です。癌細胞にアポトーシスを誘導し、ホルボールエステル誘導のプロテインキナーゼC (PKC)活性を阻害します。末梢血単球および肺胞マクロファージによる炎症性サイトカインの産生を阻害することが報告されています。EGFRチロシンキナーゼおよびIκBキナーゼの強力なインヒビターです。誘導性の一酸化窒素合成酵素 (iNOS)、シクロオキシゲナーゼ(COX-2)、および5-リポキシゲナーゼ(5-LOX)を阻害します。
天然フェノール化合物です。抗炎症能と抗酸化能を有する強力な抗腫瘍剤です。クルクミンは、化学療法活性の他に化学的予防剤としての可能性が挙げられています。癌細胞にアポトーシスを誘導し、ホルボールエステル誘導のプロテインキナーゼC (PKC)活性を阻害します。末梢血単球および肺胞マクロファージによる炎症性サイトカインの産生を阻害することが報告されています。EGFRチロシンキナーゼおよびIκBキナーゼの強力なインヒビターです。誘導性の一酸化窒素合成酵素 (iNOS)、シクロオキシゲナーゼ、およびリポキシゲナーゼを阻害します。細胞の細胞質内に容易に浸透して、細胞膜、小胞体、核膜などの膜状構造内に蓄積します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00280590-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Antony et al.
Indian journal of pharmaceutical sciences, 70(4), 445-449 (2008-07-01)
Curcumin, the bioactive component of turmeric, Curcuma longa has an exceptionally wide spectrum of activities including antioxidant, anti-inflammatory and anti-cancer properties, and is currently under different phases of clinical trials for various types of soft tissue cancers. However, although in
Rapid quantitation of curcumin in turmeric via NMR and LC?tandem mass spectrometry.
Goren, Ahmet C., et al.
Food Chemistry, 113.4, 1239-1242 (2009)
Jingjing Zhu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(8), 1924-1935 (2013-04-16)
Proprotein convertases (PCs) form a group of serine endoproteases that are essential for the activation of proproteins into their active form. Some PCs have been proposed to be potential therapeutic targets for cancer intervention because elevated PC activity has been
Marie-Hélène Teiten et al.
Molecular nutrition & food research, 57(9), 1619-1629 (2013-06-12)
Epigenetic alterations correspond to changes in DNA methylation, covalent modifications of histones, or altered miRNA expression patterns. These three mechanisms are interconnected and appear to be key players in tumor progression and failure of conventional chemotherapy. Dietary components emerged as
Wing-Hin Lee et al.
Expert opinion on drug delivery, 11(8), 1183-1201 (2014-05-27)
Natural compounds are emerging as effective agents for the treatment of malignant diseases. Curcumin (diferuloylmethane), the active constituent of turmeric extract, has gained significant interest as a plant-based compound with anti-cancer properties. Curcumin is physiologically very well tolerated, with negligible