90594
ビスデメトキシクルクミン
analytical standard
別名:
(E,E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
InChI Key
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
90594-VAR:
90594-10MG:
90594-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック