安全性情報
SCP0098
Sigma-Aldrich
カスパーゼ基質
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H36N7O11
分子量:
694.67
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
カスパーゼ基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥80%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0098-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)