Merck
11332465001
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
non-ionic, aqueous solution, 10% (w/v)
別名:
TWEEN 20, Tween, Tween 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
詳細
Formula: C58H114O26, for n = 20
形状
solution
分子量
Mr 1228 (for n= 20)
包装
pkg of 5 × 10 mL
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
CMC
~0.06 mM
吸収
= 0.025 at 254 nm at 0.05 % (w/v)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Tween 20は、ポリ(オキシエチレン)n-ソルビタン-モノラウラートとも呼ばれる、非イオン性界面活性剤です。主に膜研究に使用されます。
アプリケーション
Tween 20は以下の用途に使用されます:
  • 膜-タンパク質複合体単離時の膜タンパク質の可溶化。
  • UV吸収が低いため、その後に続くUV吸光度によるタンパク質検出。
  • ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)及びイムノブロット。
品質
純度:<2 ppm過酸化物含量(H2O2として)、<200 μM カルボニル、<100 μS 導電率。膜研究用特別精製品。
物理的形状
10%(w/v)水溶液、窒素充填射出ガラスボトル入り。
調製ノート
作業濃度:>10 mg/mg 膜脂質
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Danny K Chou et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 94(6), 1368-1381 (2005-04-29)
The objectives of this work were to determine the effects of nonionic surfactants (Tween 20 and Tween 80) on agitation-induced aggregation of the recombinant fusion protein, Albutropintrade mark (human growth hormone genetically fused to human albumin), and to characterize the