Merck
CASP3C
Sigma-Aldrich
カスパーゼ3 比色アッセイキット
別名:
比色法によるカスパーゼ-3 活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates)
sufficient for 100 standard tests (1 ml)
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
関連するカテゴリー
詳細
カスパーゼ3比色アッセイキットは、細胞ライセート中のカスパーゼ3活性や、精製したカスパーゼ3の活性を迅速かつ効率よく検出するために必要な試薬を提供します。
カスパーゼ3比色アッセイキットは、カスパーゼ3によるアセチル-Asp-Glu-Val-Asp p-ニトロアニリド(Ac-DEVD-pNA)の加水分解に基づき、p-ニトロアニリン(pNA)成分を遊離します。p-ニトロアニリンは、405 nm(εmM=10.5)で検出されます。基質から遊離されたpNAの濃度は、405 nmにおける吸光度か、またはpNA標準品で作成したキャリブレーションカーブから計算されます(pNA標準品はキットに含まれています)。
アプリケーション
アッセイは、(a)分光光度計を使用して1 mLの液量で、または(b)ELISAリーダーと96ウェルプレートを使用して100 µLの液量で、実施できます。
単位の定義
カスパーゼ3の1 unitは、pH 7.4、25°Cで1分あたり 1.0 μmolのAc-DEVD-pNAを切断する量です。
その他情報
17メグオームの水のみを使用してください
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Water (17-18 megaOhm) 125 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • A0835Ac-DEVD-CHO inhibitor .5 mgSDS
  • A2559Ac-DEVD-pNA substrate 15 mgSDS
  • p-Nitroaniline standard 1 mg
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点(°F)
415.4 °F - closed cup
引火点(℃)
213 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sherifa S Hamed et al.
Frontiers in physiology, 7, 325-325 (2016-08-23)
The strawberry (Fragaria ananassa) has been extensively used to treat a wide range of ailments in many cultures. The present study was aimed at evaluating the hepatoprotective effect of strawberry juice on experimentally induced liver injury in rats. To this
Wafa A Al-Megrin et al.
Frontiers in physiology, 11, 64-64 (2020-03-03)
The kidney is among the metabolic organs most susceptible to injury, particularly following exposure to xenobiotics and heavy metals. We aimed to explore the potential protective impacts of coenzyme Q10 (CoQ10) on lead acetate (PbAc)-induced nephrotoxicity in rats. Four experimental
Arnau Panisello-Roselló et al.
International journal of molecular sciences, 19(9) (2018-08-23)
Institut George Lopez-1 (IGL-1) and Histidine-tryptophan-ketoglutarate (HTK) solutions are proposed as alternatives to UW (gold standard) in liver preservation. Their composition differs in terms of the presence/absence of oncotic agents such as HES or PEG, and is decisive for graft
H Schroeter et al.
The Biochemical journal, 358(Pt 3), 547-557 (2001-09-06)
Oxidative stress has been associated with neuronal loss in neurodegenerative diseases and during age-associated cognitive decline. Flavonoids have been proposed to play a useful role in protecting the central nervous system against oxidative and excitotoxic stress, although the mechanism of
Alaa Jameel A Albarakati et al.
Molecular biology reports, 47(4), 2591-2603 (2020-03-08)
Lead (Pb) is one of the most common heavy metal pollutants affecting living organisms. It induces nephrotoxicity with significant alterations in renal structure and function. Luteolin (LUT) a flavonoid present in various plant products is well known for exhibiting numerous
資料
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.