アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O13/c1-12(2)22(26(43)30-18(11-21(38)39)24(41)28-14-4-6-15(7-5-14)32(44)45)31-23(40)16(8-9-19(34)35)29-25(42)17(10-20(36)37)27-13(3)33/h4-7,12,16-18,22H,8-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,41)(H,29,42)(H,30,43)(H,31,40)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17-,18-,22-/m0/s1
InChI Key
GGXRLUDNGFFUKI-ORGXJRBJSA-N
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2559-VAR:
A2559-BULK:
A2559-1MG:
A2559-5MG:
A2559-15MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)