Merck
P7262
Sigma-Aldrich
プルンバギン Plumbago indica(アカマツリ)由来
別名:
5-ヒドロキシ-2-メチル-1,4-ナフトキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8O3
CAS番号:
分子量:
188.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
Plumbago indica
品質水準
フォーム
powder
faint orange to dark orange
mp
76-78 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(C2=C(C1=O)C=CC=C2O)=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
InChI Key
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プルンバギンは、主としてPlumbago indica Lに存在する生理活性ナフトキノンです。キノイドのひとつであり、Plumbago zeylanicaの根からも得られます。
アプリケーション
Plumbago indica由来のプルンバギンは、次の用途で使用されています。
  • マウス胚線維芽細胞で細胞毒性を誘発するために、反応性酸素種(ROS)として。
  • Saccharomyces cerevisiaeでスーパーオキシドアニオンを生成するために、酸化的ストレス誘発剤として。
  • Plumbago auriculateサンプル中のプルンバギンを定量する薄層クロマトグラフィーおよび分光高度分析において、標準物質として。
生物化学的/生理学的作用
プルンバギンは、抗菌、抗癌、抗アテローム硬化性、抗糖尿病、抗炎症、脂質低下、神経保護活性など、さまざまな薬理学的活性を示します。シグナル伝達兼転写活性化因子3(STAT3)のシグナル伝達を阻害し、食道扁平上皮癌(ESCC)の増殖を停止させます。プルンバギンは、リンパ腫において、4-ニトロキノリン-N-オキシド(NQNO)誘発性ストレスに対する保護的抗酸化機能を誘発します。ナノエマルジョン製剤中のプルンバギンには、前立腺癌に対する抗増殖作用があります。
発がんおよびがんのげっ歯類モデルにおいて細胞毒性を示します;抗真菌、抗ウイルス、および抗菌作用を有します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P7262-250MG:
P7262-100MG:
P7262-BULK:
P7262-VAR:
P7262-1G:
P7262-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Subhash Padhye et al.
Medicinal research reviews, 32(6), 1131-1158 (2012-10-13)
Plumbagin is one of the simplest plant secondary metabolite of three major phylogenic families viz. Plumbaginaceae, Droseraceae, and Ebenceae, and exhibits highly potent biological activities, including antioxidant, antiinflammatory, anticancer, antibacterial, and antifungal activities. Recent investigations indicate that these activities arise
Sagar Uttarkar et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(12), 2905-2915 (2016-10-22)
The transcription factor c-Myb is essential for the proliferation of hematopoietic cells and has been implicated in the development of leukemia and other human cancers. Pharmacologic inhibition of Myb is therefore emerging as a potential therapeutic strategy for these diseases.
Xiao-Juan Chen et al.
Saudi journal of biological sciences, 25(6), 1033-1039 (2018-09-04)
Cerebral ischemic damage and infarction are well documented in stroke, which is presenting a foremost health concern globally with very high mortality and morbidity rates. Mechanisms that are associated with excitotoxicity, inflammation and oxidative stress are found to be critically
Raghavendra Gowda et al.
Cancer letters, 385, 243-250 (2016-10-25)
Melanoma is a highly drug resistant cancer. To circumvent this problem, a class of synergistically acting drug combinations, which inhibit multiple key pathways in melanoma cells, could be used as one approach for long-term treatment of this deadly disease. A
Oleic acid and ergosterol supplementation mitigates oxidative stress in wine strains of Saccharomyces cerevisiae
Landolfo S, et al.
International Journal of Food Microbiology, 141(3), 229-235 (2010)