Merck
274666
Sigma-Aldrich
チモキノン
≥98%
別名:
2-イソプロピル-5-メチル-1,4-ベンゾキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
テクニック
titration: suitable
yellow
bp
230-232 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI Key
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-イソプロピル基-5-メチル-1,4-ベンゾキノンとしても知られているチモキノン(TQ)は結晶質の三斜晶型で存在します。TQは揮発性のブラックシードオイルの生物活性構成要素です。TQ は、in vitroおよびin vivoのいずれにおいても抗炎症性、抗酸化剤および抗腫瘍性効果を示します。
アプリケーション
チモキノンは、大腸菌のATPシンターゼおよび細胞増殖の阻害剤として使用されています。また、坐骨神経および大腿筋の下肢虚血再灌流障害に対する薬剤としても使用されます
チモキノンは、神経保護剤および抗痙攣剤として前臨床試験で使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274666-VAR:
274666-1G:
274666-5G:
274666-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thymoquinone Inhibits Escherichia coli ATP Synthase and Cell Growth
Ahmad Z
PLoS ONE, 10 (2015)
Regine Schneider-Stock et al.
Drug discovery today, 19(1), 18-30 (2013-09-05)
Thymoquinone (TQ), the main active constituent of black seed essential oil, exhibits promising effects against inflammatory diseases and cancer. TQ, modulates signaling pathways that are key to cancer progression, and enhances the anticancer potential of clinical drugs while reducing their
Sanjeev Banerjee et al.
Nutrition and cancer, 62(7), 938-946 (2010-10-07)
Thymoquinone (TQ) is the predominant bioactive constituent present in black seed oil (Nigella sativa) and has been tested for its efficacy against cancer. Here, we summarize the literature about TQ's molecular mechanism of action and its ability to induce apoptosis
Hanene Jrah-Harzallah et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(5), 1127-1135 (2012-11-08)
We evaluated pre- and post-thymoquinone (TQ) treatment on 1,2-dimethyl-hydrazine (DMH)-induced oxidative stress during initiation and promotion of colon carcinogenesis. Wistar rats were induced with DMH (20mg/kg) for 10 or 20 weeks, and treated with TQ (5mg/kg). Following sacrifice, the colons
Hala Gali-Muhtasib et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 38(8), 1249-1253 (2005-11-30)
There has been growing interest in naturally occurring compounds with anti-cancer potential. Black seed is one of the most extensively studied plants. This annual herb grows in countries bordering the Mediterranean Sea and India. Thymoquinone (TQ) is the bioactive constituent