グレード
JIS special grade
蒸気密度
3.81 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 132 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
crystalline
自己発火温度
930 °F
利用可能性
available only in Japan
pH
3.7 (70 g/L)
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 g/L
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI Key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-1930-2-25G-J:
13-1930-5-500G-J:
試験成績書(COA)