Merck
S7547
Sigma-Aldrich
D-ソルビトール
≥98% (GC), BioXtra
別名:
D-ソルビット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder or chunks
不純物
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
強熱残分
<0.1%
white
有効pH範囲
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.005%
sulfate (SO42-): <0.01%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アガロースゲル内の内部浸透流を最小限に抑えるために、スフェロプラストの洗浄や等電点電気泳動に使用される場合があります。また、浸透ストレスを誘発するためにも使用されます。
生物化学的/生理学的作用
D-ソルビトールは、砂糖代替品として一般的に使用されている糖アルコールです。これは、自然に生じますが、グルコースからも合成的に生産されています。食品産業では、甘味料、保湿剤、乳化剤、増粘剤、または栄養補助食品の形で添加剤としてD-ソルビトールを使用しています。D-ソルビトールは、化粧品、紙、および医薬品にも含有されています。D-ソルビトールは、自然に光合成で植物に発生し、藻からより高次のRosaceae(バラ)科の実まで広く存在します。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7547-250G:
S7547-1KG:
S7547-VAR:
S7547-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isoelectric focusing.
D E Garfin
Methods in enzymology, 182, 459-477 (1990-01-01)
Preparation of extracts from yeast.
S M Jazwinski
Methods in enzymology, 182, 154-174 (1990-01-01)
Arlene E Dent et al.
PloS one, 3(10), e3557-e3557 (2008-10-30)
Antibodies that impair Plasmodium falciparum merozoite invasion and intraerythrocytic development are one of several mechanisms that mediate naturally acquired immunity to malaria. Attempts to correlate anti-malaria antibodies with risk of infection and morbidity have yielded inconsistent results. Growth inhibition assays
Anna Boccaccio et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(21), 4275-4283 (2014-04-29)
Two-pore channel proteins (TPC) encode intracellular ion channels in both animals and plants. In mammalian cells, the two isoforms (TPC1 and TPC2) localize to the endo-lysosomal compartment, whereas the plant TPC1 protein is targeted to the membrane surrounding the large
Youngkook Kwon et al.
ChemSusChem, 6(3), 455-462 (2013-01-25)
This Full Paper addresses the electrocatalytic hydrogenation of glucose to sorbitol or 2-deoxysorbitol on solid metal electrodes in neutral media. Combining voltammetry and online product analysis with high-performance liquid chromatography (HPLC), provides both qualitative and quantitative information regarding the reaction