Merck
S3762
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン−FITC from Streptomyces avidinii
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
FITC conjugate
品質水準
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥5 units/mg protein
標識化の程度
3-9 mol FITC per mol streptavidin
保管温度
−20°C
アプリケーション
ご使用の際の至適濃度は、バッファ-で調製した1 mg/mLのストック溶液から希釈系列を作製して実験的に決定してください。
単位の定義
1unitは1 μgのビオチンを結合する量です。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lene Oddershede et al.
Biophysical journal, 83(6), 3152-3161 (2002-12-24)
Using optical tweezers and single particle tracking, we have revealed the motion of a single protein, the lambda-receptor, in the outer membrane of living Escherichia coli bacteria. We genetically modified the lambda-receptor placing a biotin on an extracellular site of
The motion of a single molecule, the lambda-receptor, in the bacterial outer membrane.
Oddershede L et al
Biophysical Journal, 83(6), 3152-3161 (2002)
Weijia Li et al.
Journal of cellular physiology, 235(2), 1141-1154 (2019-07-28)
Ovarian cancer (OC) is a fatal cancer in women, mainly due to its aggressive nature and poor survival rate. The lncRNA-miRNA-mRNA (long noncoding RNA-microRNA-messenger RNA) interaction is promising biomarkers for the improving prognosis of OC. Therefore, we explored the regulatory
Tetrahydropteridines suppress gene expression and induce apoptosis of activated RAW264.7 cells via formation of hydrogen peroxide.
Thoeni G et al
Free Radical Biology & Medicine, 37(3), 375-385 (2004)
Atika Resti Fitri et al.
Journal of periodontology, 89(5), 596-605 (2018-03-10)
Asiaticoside is a compound isolated from Herb Centella asiatica, which has been shown to promote osteogenic differentiation of human periodontal ligament (hPDL) cells. This study investigated the molecular mechanism underlying the asiaticoside-induced osteogenic differentiation of hPDL cells. hPDL cells were