solid
蛍光検出
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
保管温度
−20°C
アナリシスノート
非抱合色素は全蛍光の5%以下
法的情報
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3