Merck
11207741910
Roche
抗-ジゴキシゲニン-フルオレセイン, Fabフラグメント
from sheep
別名:
ジゴキシゲニン, 抗ジゴキシゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
sheep
品質水準
結合体
fluorescein conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized
包装
pkg of 200 μg
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG
保管温度
2-8°C
詳細
抗-ジゴキシゲニン-フルオレセイン, Fabフラグメントは、フルオレセインと接合したポリクローナル抗-ジゴキシゲニン抗体からのfabフラグメントを有します。
特異性
ヒツジ由来のポリクローナル抗体は、ジゴキシゲニン及びジゴキシンに特異的であり、ヒトエストロゲン及びアンドロゲンなどの他のステロイドとの交差反応性は示しません。
アプリケーション
抗-ジゴキシゲニン-フルオレセイン, Fabフラグメントは、ジゴキシゲニンで標識した化合物を、下記を用いて検出するために使用されます:
  • 複合糖質研究におけるジゴキシゲニン標識糖類
  • 蛍光in situハイブリッド形成法 (FISH)
  • 免疫組織化学
  • In situハイブリッド形成法
抗-ジゴキシゲニン-フルオレセイン, Fabフラグメントは、メンブランには応用できません。
調製ノート
  • 作用濃度: 接合体の作用濃度は、適用及び基質に依存します。下記の濃度を指針としてください:糖たんぱく質におけるジゴキシゲニン標識糖類の検出: 50~20μg/ml
  • 蛍光in situハイブリッド形成法 (FISH): 1~20μg/ml
  • 免疫組織化学: 20~50μg/ml
  • In situハイブリッド形成法: 20~50μg/ml
抗-DIG抗体は、特異性が高く高感度です。したがって、FISHに関しては、1μg/mlの濃度で十分であり、決定的なプローブの場合のみ、この濃度を<10μg/ml (予想される明確なバックグラウンドを踏まえて) に上げることができます。
標準溶液: 再調製
2回蒸留 (滅菌) 水1 mlを200 μg/mlの最終濃度に加える。
ブロッキング:
PBS, 0.5% ウシ血清アルブミン(w/v), pH 7.4。
1% ブロッキング試薬 (w/v), 1~5%加熱不活性化ウシ胎仔血清(v/v)又はヒツジ正常血清を、非特異的結合減少のために使用することができます。さらに、pHを8.5~9.0まで上げることができます。
保存条件 (標準溶液): 常に新しいものを調製すること!
ジゴキシゲニンによる免疫化の後、ヒツジIgGは、イオン交換クロマトグラフィーにより精製され、免疫吸着によって特異的 IgGが単離されました。パパイン消化によって得られたFabフラグメントは、ゲルろ過によって精製され、特異的標識化され、緩衝液中で安定化されました。
再構成
1 mlの2回蒸留 (滅菌) 水を200 μg/mlの最終濃度に加えます。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Caroline Scott et al.
Haematologica, 106(11), 2960-2970 (2020-10-31)
The investigation of inherited disorders of erythropoiesis has elucidated many of the principles underlying the production of normal red blood cells and how this is perturbed in human disease. Congenital Dyserythropoietic Anaemia type 1 (CDA-I) is a rare form of
Zuzana Majtánová et al.
Genes, 11(7) (2020-07-28)
Rainbowfishes (Melanotaeniidae) are the largest monophyletic group of freshwater fishes occurring in Australia and New Guinea, with 112 species currently recognised. Despite their high taxonomic diversity, rainbowfishes remain poorly studied from a cytogenetic perspective. Using conventional (Giemsa staining, C banding
Ichiro Hiratani et al.
PLoS biology, 6(10), e245-e245 (2008-10-10)
DNA replication in mammals is regulated via the coordinate firing of clusters of replicons that duplicate megabase-sized chromosome segments at specific times during S-phase. Cytogenetic studies show that these "replicon clusters" coalesce as subchromosomal units that persist through multiple cell
Ashley M Wood et al.
Nature communications, 5, 5467-5467 (2014-11-18)
Telomeres protect the ends of linear genomes, and the gradual loss of telomeres is associated with cellular ageing. Telomere protection involves the insertion of the 3' overhang facilitated by telomere repeat-binding factor 2 (TRF2) into telomeric DNA, forming t-loops. We
Shelly Sorrells et al.
PLoS genetics, 8(8), e1002922-e1002922 (2012-09-07)
DNA double-strand breaks (DSBs) represent one of the most deleterious forms of DNA damage to a cell. In cancer therapy, induction of cell death by DNA DSBs by ionizing radiation (IR) and certain chemotherapies is thought to mediate the successful
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.