安全性情報
B7405
Sigma-Aldrich
抗ジゴキシン−ビオチン抗体、マウスモノクローナル
clone DI-22, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗ジゴキシン, モノクロナール抗ジゴキシン−ビオチン マウス宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DI-22, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
indirect ELISA: 1:10,000 using digoxin-labeled biomolecule
western blot: 1:500 using using digoxin-labeled biomolecule
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モノクローナル抗ジゴキシン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。
特異性
抗体はジゴキシンに特異的であり、ジゴキシゲニンに高親和性を示します。
免疫原
ジゴキシン-KLH。
アプリケーション
モノクローナル抗ジゴキシン-ビオチンマウス宿主抗体は、1:10,000の希釈でELISAに、1:500の希釈でドットブロットに使用される場合があります。TUNEL技術により子宮頸癌切片におけるアポトーシス細胞を染色するためにも使用されました。
モノクローナル抗ジゴキシン-ビオチンマウス宿主抗体は、以下の用途で使用されています:
  • インサイツハイブリダイゼーション
  • 免疫組織学的検査
  • 免疫学的局在決定
生物化学的/生理学的作用
ジゴキシンは、エストロゲン受容体に結合し、心筋に変力作用を生じさせる植物エストロゲンです。研究によると、ジゴキシンはエストロゲン感受性の乳癌および子宮癌のリスクを低下させることが示されています。
本複合体は、オリゴヌクレオチド、抗体、またはペプチドなどのジゴキシン標識化合物の検出に使用される場合があります。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
B7405-BULK:
B7405-VAR:
B7405-.2ML:
B7405-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Differences in apoptotic status in the bovine placentome between spontaneous and induced parturition
HIrAyAmA H, et al.
Journal of Reproduction and Development (2012)
Na Li et al.
Brain research, 1215, 11-19 (2008-05-13)
Cells are generally labeled during in vivo implantation studies enabling the cells to be traced. The relationship between the labeling efficiency and cellular proliferation after transplantation is critical for the interpretation of data obtained by detection of the signals on
RIPK1 protects from TNF-alpha-mediated liver damage during hepatitis
Filliol A, et al.
Cell Death & Disease, 7(11), e2462-e2462 (2016)
Il Soo Moon et al.
Journal of Korean medical science, 27(10), 1241-1247 (2012-10-24)
Long-term synaptic plasticity requires addition of new proteins at the synaptic site. The local protein synthesis at subsynaptic sites confers advantageous mechanisms that would regulate the protein composition in local domains on a moment-by-moment basis. However, our information on the
Mary C Bedard et al.
Cancers, 13(11) (2021-06-03)
Juvenile-onset recurrent respiratory papillomatosis (JoRRP) is the most common benign neoplasm of the larynx in children, presenting with significant variation in clinical course and potential for progression to malignancy. Since JoRRP is driven by human papillomavirus (HPV), we evaluated viral