Merck
11207750910
Roche
抗-ジゴキシゲニン-ローダミン, Fabフラグメント
from sheep
別名:
ジゴキシゲニン, 抗ジゴキシゲニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
sheep
品質水準
結合体
rhodamine conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized (clear, red solution after reconstitution)
包装
pkg of 200 μg
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG
保管温度
2-8°C
詳細
ジゴキシゲニンは核酸標識や検出システムにおいて使用されるハプテンです。この製品は、ローダミンと接合したポリクローナル抗ジゴキシゲニン抗体からのFabフラグメントです。
特異性
ヒツジ由来のポリクローナル抗体は、ジゴキシゲニン及びジゴキシンに100%の反応性を示しますが、ヒトエストロゲン (例えば、エストラジオール) 及びアンドロゲン (例えば、テストステロン) などの他のステロイドとの交差反応性は示しません。
アプリケーション
抗-ジゴキシゲニン-ローダミン, Fabフラグメントを、下記を用いて、ジゴキシゲニンで標識した化合物を検出するために使用します:
  • 複合糖質研究におけるジゴキシゲニン標識糖類
  • 蛍光 in situ ハイブリッド形成法(FISH)
  • 免疫組織化学
  • In situ ハイブリッド形成法
  • DNA ファイバーアッセイ
調製ノート
ジゴキシゲニンによる免疫化の後、ヒツジIgGは、イオン交換クロマトグラフィーにより精製され、免疫吸着によって特異的 IgGが単離されました。パパイン消化から得られたFabフラグメントは、ゲルろ過によって精製され、特異的標識化され、緩衝液中で安定化されました。
作用濃度: 接合体の作用濃度は、適用及び基質に依存します。下記の濃度を指針としてください: 複合糖質におけるジゴキシゲニン標識糖類の検出: 20~50 μg/ml
  • 蛍光in situハイブリッド形成法 (FISH): 1~20 μg/ml
  • 免疫組織化学: 20~50 μg/ml
  • In situハイブリッド形成法: 20~50 μg/ml
標準溶液: PBS, 0.5% ウシ血清アルブミン (w/v), pH 7.4。
1% ブロッキング試薬 (w/v), 1~5%加熱不活性化ウシ胎仔血清(v/v)又はヒツジ正常血清を、非特異的結合減少のために使用することができます。さらに、pHを8.5~9.0まで上げることができます。
保存条件 (標準溶液): 常に新しいものを調製すること!
再構成
1 mlの2回蒸留 (滅菌) 水を200 μg/mlの最終濃度に加えます。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Spencer W Luebben et al.
Nucleic acids research, 41(22), 10283-10297 (2013-09-06)
HELQ is a superfamily 2 DNA helicase found in archaea and metazoans. It has been implicated in processing stalled replication forks and in repairing DNA double-strand breaks and inter-strand crosslinks. Though previous studies have suggested the possibility that HELQ is
Galina Pendinen et al.
Genome, 51(9), 714-720 (2008-09-06)
Thirty-six percent of the wild potato (Solanum L. section Petota Dumort.) species are polyploid, and about half of the polyploids are tetraploid species (2n = 4x = 48). Determination of the type of polyploidy and development of the genome concept
Olga G Silkova et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(10) (2021-10-24)
To date, few data have been accumulated on the contribution of meiotic restitution to the formation of Triticum aestivum hybrid karyotypes. In this study, based on FISH and C-banding, karyotype reorganization was observed in three groups of F5 wheat-rye hybrids
Shin-Ichiro Takebayashi et al.
Epigenetics & chromatin, 6(1), 42-42 (2013-12-18)
Cellular differentiation and reprogramming are accompanied by changes in replication timing and 3D organization of large-scale (400 to 800 Kb) chromosomal domains ('replication domains'), but few gene products have been identified whose disruption affects these properties. Here we show that
Xiaochun Wu et al.
The FEBS journal, 285(21), 3945-3958 (2018-09-07)
The krüppel-like factors (KLFs) are a family of transcription factor proteins that regulate a wide range of biological processes. In an RNAi-based screening experiment, we identified dendritic arbor reduction 1 (Dar1), which is a KLF member in Drosophila, that inhibited
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.