R8626
リファマイシンSV ナトリウム塩
potency: ≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
別名:
2,7-(Epoxypentadeca(1,11,13)trienimino)naphtho(2,1-b)furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl- 21-acetate monosodium salt, Rifamycin SV monosodium salt
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
有効性
≥ 900 IU/mg (anhydrous basis)
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
[Na+].CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)cc([O-])c4c3C2=O
InChI
1S/C37H47NO12.Na/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41;/h10-16,18-20,25,29-30,33,40-44H,1-9H3,(H,38,46);/q;+1/p-1/b11-10+,14-13+,17-12-;/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-;/m0./s1
InChI Key
YVOFSHPIJOYKSH-NLYBMVFSSA-M
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R8626-250MG:
R8626-1G-PW:
R8626-5G-PW:
R8626-1G:
QR8626-VAR:
R8626-BULK:
R8626-5G:
QR8626-BULK:
R8626-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック