フォーム
aqueous suspension
濃度
~2.5% (γ-irradiated Pimaricin)
溶解性
DMSO: soluble
密度
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)\C=C\[C@@]4([H])O[C@]4([H])C[C@H](O)C[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1C(O)=O)O2
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
InChI Key
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピマリシンは、南アフリカ、ピーターマリッツバーグの土壌から分離されたStreptomyces natalensisが産生するポリエン系抗真菌抗生物質です。1ピマリシンは、ニスタチンと同等の抗菌活性を示します。さらに、ピマリシンはTrichomonas vaginalisに対し活性を示します。 ピマリシンは、カンジダ症、トリコモナス症、真菌性角膜炎およびアスペルギルス症の治療に使用されます。 また、国によっては食品添加物として使用されています。Dermatophagoides pteronyssinus(ハウスダストのダニ)が依存するカビの量を減少させることを示す研究もあります2。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
この製品および水性希釈液により懸濁液が生成されるので、滅菌ろ過は行わないでください。
保管および安定性
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0440-20ML:
P0440-20ML-PW:
P0440-VAR:
P0440-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック