certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1457505
APIファミリー
natamycin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C[C@@H]1C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@@H]2O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@H]3O[C@@H]3\C=C\C(=O)O1)C[C@H](O)[C@H]2C(O)=O)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
InChI Key
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natamycin is a major drug that is utilized in the treatment of fungal keratitis. It is, by far, the only available approved antifungal drug for the said purpose by the U.S. Food and Drug Administration.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1703-1G:
PHR1703-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック