製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
保管条件
protect from light at room temperature
テクニック
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
6.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
適合性
mycobacteria
関連するカテゴリー
詳細
Middlebrook 7H11寒天ベース培地は、Mycobacterium属菌種の単離、培養および感受性試験に使用されます。この寒天ベースには、Mycobacterium属の増殖を促す多くの無機塩が含まれています。クエン酸ナトリウムから生成されたクエン酸は、溶液中の無機カチオンの維持に役立ちます。グリセロールは炭素とエネルギーを供給します。Middlebrook OADCサプリメント (M0678)には、オレイン酸、ウシアルブミン、塩化ナトリウム、デキストロースおよびカタラーゼが含まれます。オレイン酸およびその他の長鎖脂肪酸はMycobacteria属の代謝に不可欠です。デキストロースはエネルギー源です。カタラーゼは有毒な過酸化物を中和します。アルブミンは毒性物質から結核菌を保護します。マラカイトグリーンは部分的にその他の細菌を阻害します。
アプリケーション
マイコバクテリアの一次分離に用いる固形培養培地には2種類あります。卵ベース(レーヴェンシュタイン処方)と寒天ベース(ミドルブルック処方)
後者には、卵ベースの培地と比べて以下の長所があります
ミドルブルック7H11寒天ベースは、タンパク質を分解する汚染微生物の存在下で容易に液化しません
卵成分が存在しないと、添加薬剤の不活性化は低くなります
後者には、卵ベースの培地と比べて以下の長所があります
ミドルブルック7H11寒天ベースは、タンパク質を分解する汚染微生物の存在下で容易に液化しません
卵成分が存在しないと、添加薬剤の不活性化は低くなります
構成
成分(g/L)
カゼイン酵素加水分解物、1.00
硫酸アンモニウム、0.50
リン酸一カリウム、1.50
リン酸二ナトリウム、1.50
クエン酸ナトリウム、0.40
硫酸マグネシウム、0.05
L-グルタミン酸、0.50
クエン酸鉄アンモニウム、0.04
ピリドキシン、0.001
ビオチン、0.0005
マラカイトグリーン、0.001
寒天、15.00
カゼイン酵素加水分解物、1.00
硫酸アンモニウム、0.50
リン酸一カリウム、1.50
リン酸二ナトリウム、1.50
クエン酸ナトリウム、0.40
硫酸マグネシウム、0.05
L-グルタミン酸、0.50
クエン酸鉄アンモニウム、0.04
ピリドキシン、0.001
ビオチン、0.0005
マラカイトグリーン、0.001
寒天、15.00
調製ノート
蒸留水450 mLに10.25 gのMiddlebrook 7H11 Agar Baseを懸濁させます。2.5 mLのグリセロール(カタログ番号49767)を加えます。沸騰させて培地を完全に溶かします。15 lbs.圧、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。50°Cに冷却し、無菌的に1バイアルのMiddlebrook OADC Growth Supplement (M0678)を加えます。分注する前に十分に混合してください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0428-500G:
M0428-VAR:
M0428-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of clinical investigation, 126(3), 1093-1108 (2016-02-24)
In extrapulmonary tuberculosis, the most common site of infection is within the lymphatic system, and there is growing recognition that lymphatic endothelial cells (LECs) are involved in immune function. Here, we identified LECs, which line the lymphatic vessels, as a
Autophagy, 16(8), 1453-1467 (2019-11-13)
BAG2 (BCL2 associated athanogene 2) is associated with cell fate determination in response to various pathological conditions. However, the effects of BAG2 on M. tuberculosis-induced endoplasmic reticulum (ER) stress remain elusive. Herein, we report that M. tuberculosis infection of macrophages
Media for Isolation-Cultivation-Identification-Maintenance of Medical Bacteria, 1 (1985)