Merck
R2633
Supelco
Cuvette rack
Holds 12 cuvettes
別名:
チューブラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
polypropylene
品質水準
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × W × H
4 5/8 in. × 4 1/4 in. × 4 3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Special design rack. Only the corners of the cells touch the rack, greatly reducing the risk of damage to the optical surfaces.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)