Merck
Z363553
Sigma-Aldrich
Cuvette rack
Holds 20 cuvettes
別名:
チューブラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
polypropylene
特徴
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × W × H
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sloped design makes back row more accessible.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1