物質
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
詳細
wavelength 300-900nm
包装
pkg of 500 ea
スペクトル範囲の測定範囲
285-800 nm
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × W × H
10 mm × 4 mm × 45 mm
キャパシティ
1.5 mL
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック