Merck
BR759015
BRAND®セミマイクロキュベット
polystyrene, minimum filling volume 1.5mL
別名:
Cuvettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
polystyrene
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 759015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND®セミマイクロキュベットは、制御された室内条件下で製造されます。
  • 光路の方向が表示された、明確でクリーンな光路。
  • 消衰係数の変動を最小限に抑えるために、金型キャビティ番号ごとにグループ化して包装されています。
  • 標準的な10 mm光路。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)