Key Documents
Z187984
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, macro, grooved wall
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
包装
pkg of 500 ea
スペクトル範囲の測定範囲
285-800 nm
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × W × H
10 mm × 10 mm × 45 mm
キャパシティ
4.5 mL
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5