Merck
C5291
Supelco
分光光度計用キュベット、ポリスチレン製
Without stopper
別名:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
polystyrene
パラメーター
340-800 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
チャンバー容積
≥2.5 mL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キュベットにほこりや傷が付かないように、発泡スチロールの箱にマッチングしたキュベットが100本包装されています。
注:このキュベットは、一部の有機溶媒に不適合です。
See transmission curve labelled D
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)