Merck
BR759030
BRAND®マクロキュベット
polystyrene, volume 2.5 mL, pack of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
NB.17
物質
polystyrene
特徴
four clear sided
包装
pack of 100
メーカー/製品名
BRAND 759030
チャンバー容量
2.5-4.5 mL
容量
2.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND®マクロキュベットは、管理された室内条件で製造されています。
  • 水分析、化学、ライフサイエンス用途での測定に理想的です。
  • キュベット素材はほとんどの極性溶媒、酸、アルカリ溶液に対して高い耐薬品性を示します。
  • 光路方向が示された透き通った汚れのない光路。
  • 相互汚染のリスクがありません。
  • 型穴番号でグループ分けしています。
  • 石英キュベットの経済的な代替品です。
Cuvette, four clear sided, macro, PS or UV-transparent, assorted by one cavity number, minimum filling volume 2,5 ml.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
特徴および利点
  • Clear, clean optical path
  • Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient
  • The UV-transparent cuvettes replace sensitive and expensive glass or quartz cuvettes in many areas
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)