テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
詳細
ガラスのみで作られた洗浄、ゆすぎ、および乾燥装置24/40ジョイント。フィルターフラスコZ174815は別にご注文ください。
基本手順
1.洗浄器/乾燥器をフィルターフラスコに取り付け、使用中に動かないように機器をクランプで止めます。
2. 使用中に廃溶媒を排出する必要があれば、フィルターフラスコを家庭用電気掃除機またはホースで溶媒回収トラップに接続します。
3. フラスコの栓を回して、フィルターフラスコの真空源に向かう上部管を開きます。
4. キュベットの開口側を下向きにしてゴム製ガスケットの上に置きます。洗浄中は真空によりその位置に保持されます。
5. 洗浄器側方のリザーバーを洗浄用の溶媒で満たします。必要に応じて繰り返します。
6. キュベットが乾燥するまで真空のままにします。
7.キュベットを洗浄器から取り外します。
8.フラスコの栓を回してフィルターフラスコの垂直管を開き、捕捉するフラスコに廃溶媒を排出します。
9.終了したら、家庭用電気掃除機を切ります。
基本手順
1.洗浄器/乾燥器をフィルターフラスコに取り付け、使用中に動かないように機器をクランプで止めます。
2. 使用中に廃溶媒を排出する必要があれば、フィルターフラスコを家庭用電気掃除機またはホースで溶媒回収トラップに接続します。
3. フラスコの栓を回して、フィルターフラスコの真空源に向かう上部管を開きます。
4. キュベットの開口側を下向きにしてゴム製ガスケットの上に置きます。洗浄中は真空によりその位置に保持されます。
5. 洗浄器側方のリザーバーを洗浄用の溶媒で満たします。必要に応じて繰り返します。
6. キュベットが乾燥するまで真空のままにします。
7.キュベットを洗浄器から取り外します。
8.フラスコの栓を回してフィルターフラスコの垂直管を開き、捕捉するフラスコに廃溶媒を排出します。
9.終了したら、家庭用電気掃除機を切ります。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック