Merck
C1420
キュベットウォッシャー
Double
別名:
cuvette cleaning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
詳細
ほとんどのフィルターフラスコに適合するゴム栓1個およびキュベットの開口端を密閉するネオプレン製ガスケットが複数同梱されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)