Merck
P9405
Sigma-Aldrich
O-ホスホ-L-チロシン
≥95.0% (HPLC)
別名:
L-3-(4-ヒドロキシフェニル)アラニン 4′-ホスファート, L-チロシン-O-リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12NO6P
CAS番号:
分子量:
261.17
Beilstein:
3150815
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
O-ホスホ-L-チロシン,
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
white to off-white
mp
225 °C
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12NO6P/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/t8-/m0/s1
InChI Key
DCWXELXMIBXGTH-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
O-ホスホ-L-トリプシンは以下の用途に使用されています:
  • 精子受精能獲得を検討するための抗ホスホチロシン抗体の希釈剤として
  • 液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法(LC-MS-MS)による解析におけるアミノ酸標準物質として
  • リン酸化デンプンリン酸化酵素(L-SP)のホスホアミノ酸を解析する二次元薄層電気泳動システムにおけるアミノ酸標準物質として
生物化学的/生理学的作用
ホスホチロシンは、チロシンリン酸化タンパク質と他のタンパク質のホスホチロシンドメインとの相互作用を刺激することによって、タンパク質調節におけるドッキング部位として作用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9405-250MG:
P9405-100MG:
P9405-1G:
P9405-BULK:
P9405-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chi Hoon Park et al.
BMC cancer, 16, 35-35 (2016-01-24)
c-Met signaling has been implicated in oncogenesis especially in cells with c-met gene amplification. Since 20 % of gastric cancer patients show high level of c-Met expression, c-Met has been identified as a good candidate for targeted therapy in gastric cancer.
Julia Petschnigg et al.
Nature methods, 11(5), 585-592 (2014-03-25)
Cell signaling, one of key processes in both normal cellular function and disease, is coordinated by numerous interactions between membrane proteins that change in response to stimuli. We present a split ubiquitin-based method for detection of integral membrane protein-protein interactions
Jesse J Balic et al.
Cytokine, 92, 118-123 (2017-02-06)
Deregulated gp130-dependent STAT3 signalling by the pleiotropic cytokine interleukin (IL)-11 has been implicated in the pathogenesis of gastric cancer (GC), the third most common cancer worldwide. While the IL-11-gp130-STAT3 signalling axis has traditionally been thought to exclusively use the membrane-bound
Bidur Paudel et al.
Biology of reproduction, 100(2), 440-454 (2018-09-22)
Mammalian sperm undergo a series of biochemical and physiological changes collectively known as capacitation in order to acquire the ability to fertilize. Although the increase in phosphorylation associated with mouse sperm capacitation is well established, the identity of the proteins
Taku Yasui et al.
PloS one, 11(11), e0166710-e0166710 (2016-11-20)
Grb2-associated binder (Gab) docking proteins regulate signals downstream of a variety of growth factors and receptor tyrosine kinases. Neuregulin-1 (NRG-1), a member of epidermal growth factor family, plays a critical role for cardiomyocyte proliferation and prevention of heart failure via