Merck
270881
Sigma-Aldrich
L-システインスルフィン酸 一水和物
99%
別名:
3-スルフィノ-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
CAS番号:
分子量:
171.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
光学活性
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
InChI Key
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
270881-1G:
270881-250MG:
270881-BULK:
270881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
タウリン ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
タウリン