Merck
P6611
Millipore
HIS-Select® Nickel Affinity Gel
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
別名:
Ni-NTA resin, nickel charged agarose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.56
結合体
magnetic beads
品質水準
形状
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 1 mL
pkg of 100 mL
pkg of 25 mL
pkg of 5 mL
pkg of 500 mL
濃度
1.5-2.4 mL/mL (suspension in packed gel)
テクニック
protein purification: suitable
faint blue to very dark blue
マトリックス
6% Beaded Agarose
キャパシティ
>15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
転移温度
flash point 32 °C (closed cup)
保管温度
2-8°C
詳細
HIS-Select® Nickel Affinity Gelは、固定化金属イオンアフィニティークロマトグラフィー(IMAC)製品で、His-タグ付きンパク質の精製に使用されます。独自開発の四座NTAキレート基と、ニッケルを装填したビーズアガロースとの結合は、独自の非帯電親水性結合であるため、小~中規模のHis-タグ付きタンパク質精製に対する高い選択性が確保されるとともに、他のタンパク質の非特異的結合の削減をもたらします。HIS-Select Nickel Affinity Gelは、His-タグ付き遺伝子組換えタンパク質に対する選択性に優れ、他のタンパク質の非特異的結合は低レベルを示します。選択性は、クロマトグラフィーの過程でイミダゾールを添加することにより調節できます。
HIS-Select® Nickel Affinity Gelは耐久性に優れ、ヒスチジンタグ付き遺伝子組換えタンパク質を高流量で捕捉できます。ヒスチジンタグ付き遺伝子組換えタンパク質は、自然または変性のいずれの条件下でも結合されます。
アプリケーション
HIS-Select® Nickel Affinity Gelは、EF-ハンドカルシウム-結合タンパク質(S100A14)、LIMホメオボックス転写因子1αタンパク質、σ-1受容体に加え、ヘパリン、安定タンパク質1(SP1)、およびBCR-ABL融合タンパク質などの、遺伝子組換えタンパク質の精製に使用されています。
特徴および利点
  • 高純度をもたらす高い選択性。
  • 独自の非帯電親水性結合により非特異的結合を削減。
  • ヒスチジンタグ付きタンパク質の結合能力は15 mg/mL超。
  • 変性または非変性の条件下で結合。
  • ワンステップ精製。
  • 不要なイオン相互作用を最小化。
  • 最小限のニッケル浸出。
  • ビーズサイズ:45~165 μm。
関連事項
EZview™製品 (製品コード E3528)との併用も可能です。
物理的形状
20%エタノール溶液中の1:1懸濁液
保管および安定性
HIS-Select Nickel Affinity Gelは、適切に保存すれば1年以上安定的です。使用後は毎回HIS-Select Nickel Affinity Gelを清潔にし、20%エタノールなどの抗菌剤を保存用バッファーに添加してください。
法的情報
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6611-CP:
P6611-500ML-PW:
P6611-100ML-PW:
P6611-100ML:4548173951096
P6611-1ML-PW:
P6611-5ML:4548173951133
P6611PROC:
P6611-BULK:
P6611-VAR:
P6611-25ML:4548173951119
P6611-1ML:4548173951102
P6611-25ML-PW:
P6611-5ML-PW:
P6611-500ML:4548173951126
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Zhijin Zhang et al.
Plant physiology, 150(1), 365-377 (2009-03-06)
Fine-tuning of ethylene production plays an important role in developmental processes and in plant responses to stress, but very little is known about the regulation of ethylene response factor (ERF) proteins in ethylene biosynthesis genes and ethylene production. Identifying cis-acting
Michael B Battles et al.
Nature communications, 8(1), 1528-1528 (2017-11-17)
Human metapneumovirus (hMPV) is a frequent cause of bronchiolitis in young children. Its F glycoprotein mediates virus-cell membrane fusion and is the primary target of neutralizing antibodies. The inability to produce recombinant hMPV F glycoprotein in the metastable pre-fusion conformation
Leucine zipper-like motifs of HrpZPss are not essential to induce hypersensitive response in tobacco
Anil K, et al.
Journal of Plant Physiology, 96(1), 57-62 (2014)
Lindsay S Garrenton et al.
Molecular and cellular biology, 29(2), 582-601 (2008-11-13)
Saccharomyces cerevisiae cells are capable of responding to mating pheromone only prior to their exit from the G(1) phase of the cell cycle. Ste5 scaffold protein is essential for pheromone response because it couples pheromone receptor stimulation to activation of
Purification and characterization of the guinea pig sigma-1 receptor functionally expressed in Escherichia coli
Ramachandran S, et al.
Protein Expression and Purification, 51(2), 283-292 (2007)
関連コンテンツ
イオン交換、サイズ排除、タンパク質アフィニティークロマトグラフィーなどの方法を用いた組換えタンパク質精製のためのタンパク質精製技術、試薬、プロトコル
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
基礎研究および治療法とワクチン生産のサポートのための大腸菌、昆虫、酵母、および哺乳類の発現システムで組換えタンパク質を発現させるためのタンパク質発現技術。
Protein expression technologies for expressing recombinant proteins in E. coli, insect, yeast, and mammalian expression systems for fundamental research and the support of therapeutics and vaccine production.
すべて表示