Merck
70899
Millipore
Ni-NTA Buffer Kit
別名:
Buffer Kit for Ni-NTA, Ni-NTA Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
メーカー/製品名
Novagen®
品質水準
保管条件
OK to freeze
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
詳細
The Ni-NTA Buffer Kit provides a convenient set of buffers optimized for purification of His•Tag fusion proteins on Ni-NTA His•Bind Resin. These phosphate-buffered solutions differ from the Tris-based solutions used in the His•Bind Buffer Kit. Carefully prepared 4X concentrates are included for binding, washing and elution according to recommended protocols.
構成
•2 × 125 ml4X Ni-NTA Bind Buffer
•125 ml4X Ni-NTA Wash Buffer
•50 ml4X Ni-NTA Elute Buffer
警告
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Shashi Gupta et al.
The Journal of biological chemistry, 289(12), 8706-8719 (2014-01-15)
Interleukin-6 (IL-6) is a pleiotropic cytokine that regulates immune and inflammatory responses, and its overproduction is a hallmark of inflammatory diseases. Inhibition of IL-6 signaling with the anti-IL-6 receptor antibody tocilizumab has provided some clinical benefit to patients; however, direct
資料
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
YeastBuster Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast