安全性情報
69755-M
Millipore
His•Bind® Buffer Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
保管温度
2-8°C
詳細
The His•Bind Buffer Kit is a set of pre-tested buffers designed for use with IDA-based His•Bind Resin for convenient, rapid one-step purification of proteins by metal chelation chromatography. Solutions are included for Ni2+ charging, binding, washing and elution of up to ten 2.5 ml columns.
構成
•2 × 80 ml8X Binding Buffer
•25 ml8X Wash Buffer
•50 ml4X Elute Buffer
•50 ml4X Strip Buffer
•20 ml8X Charge Buffer
警告
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
法的情報
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.