製品種目
Amicon®
テクニック
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
輸送温度
wet ice
詳細
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml HisBind Ni-NTA resin, 25ml Bind Buffer (4X), 25 ml Wash buffer (4X), 5ml elution buffer (4X)
Ni-NTA Reagent Kit for His-tagged protein purification.
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
95.9 °F
引火点(℃)
35.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ACR5000NT:
試験成績書(COA)